주요 문서
AMBH303C63CE
Ambeed, Inc.
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.59
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6ClF3N2/c1-12-6-5(8)2-4(3-13-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3,(H,12,13)
InChI key
XWCGPHUZEGMFAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89810-01-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)