주요 문서
AMBH303C6348
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.22
MDL number:
Iupac Name
(1-methyl-1H-indol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-12-5-4-9-6-8(7-11)2-3-10(9)12/h2-6H,7,11H2,1H3
InChI key
XYCZKICJSDSNOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884507-17-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)