주요 문서
AMBH303C6331
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-2-iodopyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.88
MDL number:
Iupac Name
3,5-dichloro-2-iodopyrazine
Inchi Code
1S/C4HCl2IN2/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H
InChI key
AEULAQIUCSOQQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/136866-30-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)