주요 문서
AMBH303C6302
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
Iupac Name
methyl imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-2-3-8-4-10-6-11(8)5-7/h2-6H,1H3
InChI key
MUBQQJSSJDOSKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139183-89-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)