주요 문서
AMBH303C62CE
Ambeed, Inc.
5-Fluoroquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.14
MDL number:
Iupac Name
5-fluoroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-10-5-11-8/h1-5H
InChI key
LUBKAFBSMFSKFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16499-43-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)