주요 문서
AMBH303C62CB
Ambeed, Inc.
1,4,5,6-Tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
Iupac Name
1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
FCYBBDFUBSEGMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-32-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)