주요 문서
AMBH303C61AE
Ambeed, Inc.
Spiro[2.5]octane-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
Iupac Name
spiro[2.5]octane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8(11)7-1-3-9(4-2-7)5-6-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI key
WSLJLPGZOGZIOK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086399-13-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)