주요 문서
AMBH303C6163
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.95
MDL number:
Iupac Name
4,6-dibromoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Br2N/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI key
SUCNDCRRXDSYHB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927801-13-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)