주요 문서
AMBH303C6119
Ambeed, Inc.
3,5-Diamino-2-hydroxybenzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.61
Iupac Name
3,5-diamino-2-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3;/h1-2,10H,8-9H2,(H,11,12);1H
InChI key
JGWMDXDSLNLAFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177960-41-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)