주요 문서
AMBH303C60BF
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyanobutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-cyanobutanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FCISHUHNFYJJDU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1619-58-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)