주요 문서
AMBH303C60B8
Ambeed, Inc.
Methyl 5-fluoro-2-(methylamino)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-fluoro-2-(methylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9(12)13-2/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
ACDZIHOCIOJCLI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/924668-99-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/924668-99-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)