주요 문서
AMBH303C605A
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.6
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)7-3-2-6(5-11)4-8(7)10/h2-4H,1H3
InChI key
GLZBUNHGODEJPT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98592-34-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)