주요 문서
AMBH303C604C
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.14
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12(13)14/h2-4H,1H3
InChI key
KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6656-49-1.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)