Iupac Name
methyl 1,3-benzoxazol-5-ylacetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)5-7-2-3-9-8(4-7)11-6-14-9/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI key
FWUQPSOUPSUZAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-yellow to yellow or Pale-red powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97479-79-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97479-79-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.