주요 문서
AMBH303C5FF3
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethyne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.21
MDL number:
Iupac Name
1-fluoro-4-[(4-fluorophenyl)ethynyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H8F2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H
InChI key
HFFUXLCRPYMGFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5216-31-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)