주요 문서
AMBH303C5F83
Ambeed, Inc.
5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.51
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H
InChI key
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65001-21-0.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)