주요 문서
AMBH303C5EBE
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.23
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-9-4-5-11(10(12)8-9)13-6-2-3-7-13/h2-8H,12H2,1H3
InChI key
LKSVZBCORDEARF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59194-26-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)