주요 문서
AMBH303C5E96
Ambeed, Inc.
5-Methoxyisoquinoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.65
MDL number:
Iupac Name
5-methoxyisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9NO.ClH/c1-12-10-4-2-3-8-7-11-6-5-9(8)10;/h2-7H,1H3;1H
InChI key
UPNRQLNODDALDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1418117-87-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)