주요 문서
AMBH303C5DDF
Ambeed, Inc.
4μ8C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.18
MDL number:
Iupac Name
7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-8-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
InChI key
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14003-96-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)