주요 문서
AMBH303C5D2B
Ambeed, Inc.
3-Methylpicolinimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.63
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3.ClH/c1-5-3-2-4-10-6(5)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
InChI key
AYPMCTHOKIKUOK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125903-77-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)