주요 문서
AMBH303C5BCD
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfinyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
MDL number:
Iupac Name
2-(methylsulfinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-9(8)5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
InChI key
LWMNQZSYAOWVPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14080-19-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)