주요 문서
AMBH303C5BAF
Ambeed, Inc.
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.5
MDL number:
Iupac Name
6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5IN2.ClH/c8-6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6;/h1-5H;1H
InChI key
GQTXQPGNRLLPEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1205744-55-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)