주요 문서
AMBH303C5B09
Ambeed, Inc.
3,3'-Diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.3
MDL number:
Iupac Name
4,4'-sulfonylbis(2-aminophenol)
Inchi Code
1S/C12H12N2O4S/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)19(17,18)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6,15-16H,13-14H2
InChI key
KECOIASOKMSRFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7545-50-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)