주요 문서
AMBH303C594A
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.18
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-6-7(9(14)15-2)4-3-5-8(6)10(11,12)13/h3-5H,1-2H3
InChI key
KFJGSNVBDYRBAD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/346603-63-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/346603-63-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)