주요 문서
AMBH303C5929
Ambeed, Inc.
3-Bromopyrazin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.98
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C4H3BrN2O/c5-3-4(8)7-2-1-6-3/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
FXXVXMZIFSXOMR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261634-06-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1261634-06-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)