주요 문서
AMBH303C5904
Ambeed, Inc.
Methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3
InChI key
UMYOVEXLUCPUAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41172-57-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)