주요 문서
AMBH303C58ED
Ambeed, Inc.
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.87
MDL number:
Iupac Name
lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Inchi Code
1S/C5H7BNO3.Li/c8-6(9,10)5-3-1-2-4-7-5;/h1-4,8-10H;/q-1;+1
InChI key
HNDMBPNLZOETGU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393822-96-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)