주요 문서
AMBH303C5854
Ambeed, Inc.
2-Cyanonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.12
MDL number:
Iupac Name
2-cyanonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O2/c8-4-6-5(7(10)11)2-1-3-9-6/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
XKTPVUNCEFBYHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73112-09-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)