주요 문서
AMBH303C5853
Ambeed, Inc.
2-Isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
321.29
MDL number:
Iupac Name
2-isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24N2O.2ClH/c1-10(2)18-15-9-13(11(3)8-14(15)16)12-4-6-17-7-5-12;;/h8-10,12,17H,4-7,16H2,1-3H3;2*1H
InChI key
GRRXEYVKIONDRW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1380575-45-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)