주요 문서
AMBH303C5635
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.39
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (2-amino-4-(thiophen-2-yl)phenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H18N2O2S/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-7-6-10(9-11(12)16)13-5-4-8-20-13/h4-9H,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI key
JNJJINIJWXHEQQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/335255-43-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)