주요 문서
AMBH303C5600
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.15
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-7-3-5(9(12)13)4-8-6(7)1-2-11-8/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI key
AZRLJGFDKLHDFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885520-31-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)