주요 문서
AMBH303C55D6
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.57
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c1-13-6-5(8)4(2-3-12-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3
InChI key
BTQBEVHCKDNJMM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227563-79-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)