주요 문서
AMBH303C55AE
Ambeed, Inc.
3,3'-Oxydianiline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.24
MDL number:
Iupac Name
3-(3-aminophenoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H12N2O/c13-9-3-1-5-11(7-9)15-12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
LXJLFVRAWOOQDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15268-07-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15268-07-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)