주요 문서
AMBH303C54A8
Ambeed, Inc.
4-(Indolin-5-yl)morpholine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.73
MDL number:
Iupac Name
4-(indolin-5-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c1-2-12-10(3-4-13-12)9-11(1)14-5-7-15-8-6-14;/h1-2,9,13H,3-8H2;1H
InChI key
SNUMKCTYEGWNRF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1646152-53-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)