주요 문서
AMBH303C544E
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.51
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2.ClH/c8-6-1-5-2-9-4-7(5)10-3-6;/h1,3,9H,2,4H2;1H
InChI key
GQXBPONFFCDWPX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1394117-24-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)