주요 문서
AMBH303C53D8
Ambeed, Inc.
3-(tert-Butoxycarbonyl)thiazolidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.29
MDL number:
Iupac Name
3-(tert-butoxycarbonyl)-1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO4S/c1-9(2,3)14-8(13)10-4-5-15-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)
InChI key
HYAXPNDMEODKHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141783-63-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/141783-63-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)