주요 문서
AMBH303C537A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
365.92
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF3IN/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,13H2
InChI key
FBHITPHKKSCFNU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875306-20-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)