주요 문서
AMBH303C5303
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-acetylphenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-acetylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H17NO3/c1-9(15)10-6-5-7-11(8-10)14-12(16)17-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3,(H,14,16)
InChI key
UBLMWQYLVOVZMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79537-70-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)