주요 문서
AMBH303C52DE
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloropyridine1-oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.99
MDL number:
Iupac Name
2,3-dichloropyridine 1-oxide
Inchi Code
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-8(9)5(4)7/h1-3H
InChI key
MPKISXFIMCWMLP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53976-65-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)