주요 문서
AMBH303C526F
Ambeed, Inc.
Methyl 6-methylpyrazine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-8-4-6(9-5)7(10)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
GLARYWYPSTVHCO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41110-38-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)