주요 문서
AMBH303C524B
Ambeed, Inc.
PIPERAZINE, 1,4-BIS(2-CHLOROETHYL)-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.13
MDL number:
Iupac Name
1,4-bis(2-chloroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H16Cl2N2/c9-1-3-11-5-7-12(4-2-10)8-6-11/h1-8H2
InChI key
JPFYIYQIGQYIMC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1009-85-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1009-85-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)