주요 문서
AMBH303C5178
Ambeed, Inc.
1-(1H-Indazol-7-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.18
MDL number:
Iupac Name
1-(1H-indazol-7-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-6(12)8-4-2-3-7-5-10-11-9(7)8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
BTLVDERQIQFTRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159511-22-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)