주요 문서
AMBH303C5139
Ambeed, Inc.
Ethyl thiazole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.19
MDL number:
Iupac Name
ethyl 1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6(8)5-7-3-4-10-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
MVMPKHJUPNWMDZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14527-42-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)