주요 문서
AMBH303C50FF
Ambeed, Inc.
(3-(2-Aminophenyl)-1H-pyrazol-5-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.22
MDL number:
Iupac Name
[3-(2-aminophenyl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11N3O/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-5-7(6-14)12-13-10/h1-5,14H,6,11H2,(H,12,13)
InChI key
OEVHZSDDUAPTGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/769069-96-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)