콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

AMBH303C5037

Ambeed, Inc.

1-(2,3-Dihydro-7-benzofuranyl)ethanone

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:

Iupac Name

1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)ethanone

Inchi Code

1S/C10H10O2/c1-7(11)9-4-2-3-8-5-6-12-10(8)9/h2-4H,5-6H2,1H3

InChI key

MSFONFAIHVPZHN-UHFFFAOYSA-N

저장 온도

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/170730-06-0.html

픽토그램

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

Precautionary statements


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.