주요 문서
AMBH303C4FD3
Ambeed, Inc.
6-Hydrazinyl-1H-indazole tetrahydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.01
MDL number:
Iupac Name
6-hydrazineyl-1H-indazole tetrahydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N4.4ClH/c8-10-6-2-1-5-4-9-11-7(5)3-6;;;;/h1-4,10H,8H2,(H,9,11);4*1H
InChI key
IMYGIEFNANQWSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266362-60-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)