Iupac Name
3-(2-oxo-1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c10-6-4-8-11-7-3-1-2-5-9(11)12/h1-5,7-8H2
InChI key
BATPRUOCWWXKAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7336-15-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.