주요 문서
AMBH303C4F40
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.04
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)11-10-4/h1-2H,(H3,8,10,11)
InChI key
GORWCQUHVRKSTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211516-09-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)