주요 문서
AMBH303C4EB1
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-formyl-5-methoxy-7-methyl-1H-indole-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
289.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-5-methoxy-7-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H19NO4/c1-10-8-13(20-5)12(9-18)11-6-7-17(14(10)11)15(19)21-16(2,3)4/h6-9H,1-5H3
InChI key
GCQVVLKDJOMDOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1481631-51-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)