주요 문서
AMBH303C4E96
Ambeed, Inc.
Benzyl 1-aminocyclobutanecarboxylate 4-methylbenzenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
377.46
MDL number:
Iupac Name
benzyl 1-aminocyclobutane-1-carboxylate 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H15NO2.C7H8O3S/c13-12(7-4-8-12)11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,5-6H,4,7-9,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
VMURDJGCQYSKKE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125483-57-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)